Merck
EHU018151
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KLF1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CCACTACCGGAAACACACGGGGCAGCGCCCCTTCCGCTGCCAGCTCTGCCCACGTGCTTTTTCGCGCTCTGACCACCTGGCCTTGCACATGAAGCGCCACCTTTGAGCCCTGCCCTGGCACTTGGACTCTCCTAGTGACTGGGGATGGGACAAGAAGCCTGTTTGGTGGTCTCTTCACACGGACGCGCGTGACACAATGCTGGGTGGTTTTCCCACGAATGGACCCTCTCCTGGACTCGCGTTCCCAAAGATCCACCCAAATATCAAACACGGACCCATAGACAGCCCTGGGGGAGCCTCTTACGGAAAATCCGACAAGCCTTCAGCCACAGGGAGCCACACAGAGATGTCCAAACTGTCGTGCAAACCCAGTGAGACAGACCGCCAAATAAACGGACTCAGTGGACACTCAGACCAGCTCCCAG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Petros Papadopoulos et al.
Human genomics, 14(1), 39-39 (2020-10-18)
The expression of the human β-like globin genes follows a well-orchestrated developmental pattern, undergoing two essential switches, the first one during the first weeks of gestation (ε to γ), and the second one during the perinatal period (γ to β).
Mark A Gillespie et al.
Molecular cell, 78(5), 960-974 (2020-04-25)
Dynamic cellular processes such as differentiation are driven by changes in the abundances of transcription factors (TFs). However, despite years of studies, our knowledge about the protein copy number of TFs in the nucleus is limited. Here, by determining the