Merck
EHU018121
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FOXF2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ACTCGCTGGAGCAGAGCTACTTGCACCAGAACGCTCGCGAGGACCTCTCAGTGGGACTGCCCCGTTACCAGCATCACTCTACTCCAGTGTGTGACAGAAAAGATTTCGTCCTCAACTTCAATGGGATTTCTTCTTTCCATCCCTCAGCTAGCGGGTCGTATTATCACCATCACCACCAGAGCGTCTGTCAGGATATTAAGCCCTGCGTCATGTGAACGGAAAGAGGCCAAGCGATGGCCGCTCTCTCCTCTCCCCTCCTCAGAGGGGGCAGATAGAAACTGGGACGGATTCAAGTCACATGCACGCGGATAGCAGTAAGCCACACACCTGCCACTTAGCCAGAATGCCCAGGATCGCGTTGGTCACTGTTATTTGCCTACTGCTGGAAGAAGGACAACCGCTGGCAAGGTAGCGTTCCCCAATCT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
De-Zhi Zheng et al.
Immunopharmacology and immunotoxicology, 40(5), 408-414 (2018-11-30)
To reveal other miR-130b-mediated signaling pathway in the involvement of wear particle-induced inflammation and osteolysis. Particle-induced osteolysis (PIO) mice model was established. Secretion levels of TNF-α, IL-1β, IL-6, and IL-10 were measured by ELISA. miR-130b and forkhead box F2 (FOXF2)
Akira Higashimori et al.
Cancer research, 78(7), 1643-1656 (2018-01-28)
DNA methylation has been identified as a hallmark of gastric cancer (GC). Identifying genes that are repressed by DNA promoter methylation is essential in providing insights into the molecular pathogenesis of gastric cancer. Using genome-wide methylation studies, we identified that