Merck
EHU017761
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human OLFM4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GGCCAAGGTAGTGGTACAGCAGTTTACAACAACAACATGTACGTCAACATGTACAACACCGGGAATATTGCCAGAGTTAACCTGACCACCAACACGATTGCTGTGACTCAAACTCTCCCTAATGCTGCCTATAATAACCGCTTTTCATATGCTAATGTTGCTTGGCAAGATATTGACTTTGCTGTGGATGAGAATGGATTGTGGGTTATTTATTCAACTGAAGCCAGCACTGGTAACATGGTGATTAGTAAACTCAATGACACCACACTTCAGGTGCTAAACACTTGGTATACCAAGCAGTATAAACCATCTGCTTCTAACGCCTTCATGGTATGTGGGGTTCTGTATGCCACCCGTACTATGAACACCAGAACAGAAGAGATTTTTTACTATTATGACACAAACACAGGGAAAGAGGGCAAACT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bin Xiong et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 89, 1401-1408 (2017-03-23)
Our previous study showed olfactomedin 4 (OLFM4) suppressed triple-negative breast cancer cells migration, invasion and metastasis-associated protein MMP 9 expression. OLFM4 was identified as a potential target of miR-103 according to microRNA target databases and published studies. The aim of
Ryotaro Ohkuma et al.
PloS one, 15(1), e0226707-e0226707 (2020-01-11)
Pancreatic cancer has an extremely poor prognosis, and identification of novel predictors of therapeutic efficacy and prognosis is urgently needed. Chemoresistance-related molecules are correlated with poor prognosis and may be effective targets for cancer treatment. Here, we aimed to identify