Merck
EHU016501
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PPT1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
形状
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ACTGGCATGACCCCATAAAGGAGGATGTGTATCGCAACCACAGCATCTTCTTGGCAGATATAAATCAGGAGCGGGGTATCAATGAGTCCTACAAGAAAAACCTGATGGCCCTGAAGAAGTTTGTGATGGTGAAATTCCTCAATGATTCCATTGTGGACCCTGTAGATTCGGAGTGGTTTGGATTTTACAGAAGTGGCCAAGCCAAGGAAACCATTCCCTTACAGGAGACCTCCCTGTACACACAGGACCGCCTGGGGCTAAAGGAAATGGACAATGCAGGACAGCTAGTGTTTCTGGCTACAGAAGGGGACCATCTTCAGTTGTCTGAAGAATGGTTTTATGCCCACATCATACCATTCCTTGGATGAAACCCGTATAGTTCACAATAGAGCTCAGGGAGCCCCTAACTCTTCCAAACCACATGGG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Simon D Pouwels et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 313(3), L559-L580 (2017-06-10)
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by unresolved neutrophilic airway inflammation and is caused by chronic exposure to toxic gases, such as cigarette smoke (CS), in genetically susceptible individuals. Recent data indicate a role for damage-associated molecular patterns (DAMPs)