Merck
EHU016301
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TPCN1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
TGATGATGCCCTCCTACTCCCGGAACCCCTGGTCCTGCGTCTTCTTCATCGTGTACCTCTCCATCGAGCTGTATTTCATCATGAACCTGCTTCTGGCTGTGGTGTTCGACACCTTCAATGACATTGAGAAACGCAAGTTCAAGTCTTTGCTACTGCACAAGCGAACCGCTATCCAGCATGCCTACCGCCTGCTCATCAGCCAGAGGAGGCCTGCCGGCATCTCCTACAGGCAGTTTGAAGGCCTCATGCGCTTCTACAAGCCCCGGATGAGTGCCAGGGAGCGCTATCTTACCTTCAAGGCCCTGAATCAGAACAACACACCCCTGCTCAGCCTAAAGGACTTTTACGATATCTACGAAGTTGCTGCTTTGAAGTGGAAGGCCAAGAAAAACAGAGAGCACTGGTTTGATGAGCTTCCCAGGACGGCGCTCCTCATCTTCAAAGGTATTAATATCCTTGTGAAGTCCAAGGCCTTCCAGTATTTCATGTACTTGGTGGTGGCAGTCAA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pawan Faris et al.
Cancers, 11(4) (2019-04-18)
Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate (NAADP) gates two-pore channels 1 and 2 (TPC1 and TPC2) to elicit endo-lysosomal (EL) Ca2+ release. NAADP-induced EL Ca2+ signals may be amplified by the endoplasmic reticulum (ER) through the Ca2+-induced Ca2+ release mechanism (CICR).
Francesco Moccia et al.
Journal of cellular physiology, 236(1), 688-705 (2020-06-26)
Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate (NAADP) is the most recently discovered Ca2+ -releasing messenger that increases the intracellular Ca2+ concentration by mobilizing the lysosomal Ca2+ store through two-pore channels 1 (TPC1) and 2 (TPC2). NAADP-induced lysosomal Ca2+ release regulates multiple