Merck
EHU015821
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CD2AP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GGTGGCTGGAAGGAGAACTAAATGGGAGAAGAGGAATGTTCCCTGACAATTTCGTTAAGGAAATTAAAAGAGAGACGGAATTCAAGGATGACAGTTTGCCCATCAAACGGGAAAGGCATGGGAATGTAGCAAGTCTTGTACAACGAATAAGCACCTATGGACTTCCAGCTGGAGGAATTCAGCCACATCCACAAACCAAAAACATTAAGAAGAAGACCAAGAAGCGTCAGTGTAAAGTTCTTTTTGAGTACATTCCACAAAATGAGGATGAACTGGAGCTGAAAGTGGGAGATATTATTGATATTAATGAAGAGGTAGAAGAAGGCTGGTGGAGTGGAACCCTGAATAACAAGTTGGGACTGTTTCCCTCAAATTTTGTGAAAGAATTAGAGGTAACAGATGATGGTGAAACTCATGAAGCCCAGGA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hye-Young Park et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 79, 370-381 (2016-09-04)
Angiotensin II (Ang II) works as a paracrine or autocrine cytokine agent to regulate renal functions and promotes podocytes dysfunction directly or indirectly, causing proteinuria. The glomerular slit diaphragm (SD) serves as a size-selective barrier and is linked to the
Dao Wang et al.
OncoTargets and therapy, 13, 6681-6697 (2020-08-09)
Pediatric acute promyelocytic leukemia (APL) accounts for 10% of pediatric acute myelogenous leukemia (AML) case and is accompanied by a tendency to hemorrhage. miR-188-5p plays an important role in adult AML. Therefore, the purpose of this study was to explore