Merck
EHU015141
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ATG3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ATGGGCTACAGGGGAAGAATTGAAAGTGAAGGCATACCTACCAACAGGCAAACAATTTTTGGTAACCAAAAATGTGCCGTGCTATAAGCGGTGCAAACAGATGGAATATTCAGATGAATTGGAAGCTATCATTGAAGAAGATGATGGTGATGGCGGATGGGTAGATACATATCACAACACAGGTATTACAGGAATAACGGAAGCCGTTAAAGAGATCACACTGGAAAATAAGGACAATATAAGGCTTCAAGATTGCTCAGCACTATGTGAAGAGGAAGAAGATGAAGATGAAGGAGAAGCTGCAGATATGGAAGAATATGAAGAGAGTGGATTGTTGGAAACAGATGAGGCTACCCTAGATACAAGGAAAATAGTAGAAGCTTGTAAAGCCAAAACTGATGCTGGCGGTGAAGATGCTATTTTGCAAACCAGAACTTATGACCTTTACATCACTTATGATAAATATTACCAGACTCCACGATTATGGTTGTTTGGCTATGATGAGCAACG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qiuli Zhang et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 71(2), 284-292 (2020-07-20)
This study aimed to clarify the regulation role of miR-708 and miR-335-3p in retinal ganglion cell (RGC) autophagy and apoptosis in glaucoma. Chronic glaucoma mice were established by laser photocoagulation. RGCs were isolated and transfected with a series of plasmids
Alexander Agrotis et al.
Autophagy, 15(6), 976-997 (2019-01-22)
Macroautophagy/autophagy is a cellular degradation pathway that delivers cytoplasmic material to lysosomes via double-membrane organelles called autophagosomes. Lipidation of ubiquitin-like LC3/GABARAP proteins on the autophagosome membrane is important for autophagy. The cysteine protease ATG4 executes 2 LC3/GABARAP processing events: priming