esiRNA cDNA標的配列
ATCTTCATCGGAACCATCCAAGTGATGCTGCTCACCATCAGTGAATTTAAGCCCACATATCAGGACCGAGTGGCCCCGCCAGGATTAACACAGATTCCTCAGATCCAGAAGACTGAAATTTCCTTTCGTCCTAATGATCCCAAGAGCTATGAGGCATATGTACTGAACATAGTTAGGTTCCTGGAAAAGTACAAAGATTCAGCCCAGAGGGATGACATGATTTTTGAAGATTGTGGCGATGTGCCCAGTGAACCGAAAGAACGAGGAGACTTTAATCATGAACGAGGAGAGCGAAAGGTCTGCAGATTCAAGCTTGAATGGCTGGGAAATTGCTCTGGATTAAATGATGAAACTTATGGCTACAAAGAGGGCAAACCGTGCATTATTATAAAGCTCAACCGAGTTCTAGGCTTCAAACCTAAGCCTCCC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ATP1B1(481) , ATP1B1(481)
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Miao Liu et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(12), 2955-2965 (2016-08-11)
This study compared the sensitivity of human hepatoma Hep3B, SK-HEP-1, SMMC-7721, and BEL-7402 cells to cardiac steroids, including bufalin (BF), a bufalin derivative (BF211), ouabain (OUA), and digitoxin (DIG). Hep3B cells exhibited relatively low sensitivity to cardiac steroids. Expression levels