esiRNA cDNA標的配列
ATCTGCCGACCTCTCCACTACCCAGCGCTCCTCACCAATGGTGTAATTAGCAAAATCAGCCTGGCCATTTCTTTTCGATGCCTGGGTCTCCATCTGCCCCTGCCATTCCTGCTGGCCTACATGCCCTACTGCCTCCCACAGGTCCTAACCCATTCTTATTGCTTGCATCCAGATGTGGCTCGTTTGGCCTGCCCAGAAGCTTGGGGTGCAGCCTACAGCCTATTTGTGGTTCTTTCAGCCATGGGTTTGGACCCCCTGCTTATTTTCTTCTCCTATGGCCTGATTGGCAAGGTGTTGCAAGGTGTGGAGTCCAGAGAGGATCGCTGGAAGGCTGGTCAAACCTGTGCTGCCCACCTCTCTGCAGTGCTCCTCTTCTATATCCCTATGATCCTCCTGGCACTGATTAACCATCCTGAGCTGCCAATCACT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... OR51S1(119692) , OR51S1(119692)
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。