Merck
EHU011891
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RNF168
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
TATCTCGGCTTCTCCCTTGAATTCCAGAAAATCTGATCCAGTTACACCCAAGTCTGAAAAGAAAAGTAAGAACAAACAAAGAAACACTGGAGATATTCAGAAGTATTTGACACCGAAATCTCAGTTTGGGTCAGCCTCACACTCTGAAGCTGTACAAGAAGTCAGGAAAGACTCCGTATCTAAGGACATTGACAGTAGTGATAGGAAAAGCCCAACAGGGCAAGACACAGAAATAGAAGATATGCCGACACTTTCTCCACAGATATCCCTTGGAGTTGGAGAACAAGGTGCAGATTCTTCAATAGAGTCCCCTATGCCATGGTTATGTGCCTGTGGTGCCGAATGGTACCATGAAGGAAACGTCAAAACAAGACCAAGCAATCATGGGAAAGAGTTATGTGTCTTAAGTCACGAGCGACCTAAAACCAGA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stanimir Dulev et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 19(1), 15-23 (2019-11-26)
The DNA damage response (DDR) associated post-translational modifications recruit chromatin remodelers, signaling proteins such as 53BP1 and repair factors to chromatin flanking DNA double strand breaks (DSBs) to promote its repair. Although localization of both RNF168 ubiquitin ligase and SET8
Parasvi S Patel et al.
The Journal of clinical investigation, 131(3) (2021-02-03)
Germline mutations in BRCA1 and BRCA2 (BRCA1/2) genes considerably increase breast and ovarian cancer risk. Given that tumors with these mutations have elevated genomic instability, they exhibit relative vulnerability to certain chemotherapies and targeted treatments based on poly (ADP-ribose) polymerase