Merck
EHU011551
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NCAPH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CCATGTTGCTGATGGAAGTGCTACTGAAATGGGAACAACCAAAAAGGCTGTAAAGCCAAAGAAGAAGCACTTACACAGAACTATTGAGCAGAACATAAACAACCTCAATGTCTCCGAAGCAGATCGGAAGTGTGAGATTGATCCCATGTTTCAGAAGACAGCAGCCTCATTTGATGAGTGCAGCACAGCAGGGGTGTTTCTGTCCACTCTCCACTGCCAGGACTACAGAAGTGAACTGCTGTTTCCCTCTGATGTCCAGACTCTCTCCACGGGAGAACCTCTCGAGTTGCCAGAGTTAGGTTGTGTAGAAATGACAGATTTAAAAGCGCCCTTGCAGCAGTGTGCAGAAGATCGCCAGATCTGCCCTTCCCTGGCCGGGTTCCAGTTTACACAGTGGGACAGTGAAACACATAATGAGTCTGTGTCGGCCC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hiroyuki Shimomura et al.
Journal of clinical medicine, 9(1) (2020-01-02)
Head and neck cancer, including oral squamous cell carcinoma (OSCC), is the sixth most common malignancy. OSCC has strong invasive ability, and its malignant potential is closely associated with local expansion and lymph node metastasis. Furthermore, local or nodal recurrence