esiRNA cDNA標的配列
GGACTGGCTACCTCATTTGCAGATATTTGATTGATGTAGAAGGCGTGAGGCCAGATGATGCAATTGAATTATTCAATAGGTGCCGGGGACATTGCTTAGAAAGACAAAACTACATTGAAGACCTTCAGAATGGTCCTATCAGAAAGAATTGGAATTCCAGTGTACCCAGGTCAAGTGATTTTGAAGACTCAGCACATCTCATGCAACCAGTCCACAATAAGCCTGTTAAACAAGGACCTAGGTATAATCTACATCAGATCCAGGGTCACTCAGCTCCTCGACATTTCCACACCCAGACCCAAAGTTTGCAACAATCAGTCAGAAAATTTTCAGAGAATCCACATGTTTACCAGAGACACCATCTCCCTCCTCCTGGTCCCCCTGGAGAGGACTATTCACACAGGAGGTATTCTTGGAATGTGAAGCCCAAT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... DUSP11(8446) , DUSP11(8446)
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Genes & development, 34(23-24), 1697-1712 (2020-11-14)
Deciphering the mechanisms that regulate the sensitivity of pathogen recognition receptors is imperative to understanding infection and inflammation. Here we demonstrate that the RNA triphosphatase dual-specificity phosphatase 11 (DUSP11) acts on both host and virus-derived 5'-triphosphate RNAs rendering them less