Merck
EHU010521
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KCNJ5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
形状
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
AGCTATGGCTGGCGATTCTAGGAATGCCATGAACCAGGACATGGAGATTGGAGTCACTCCCTGGGACCCCAAGAAGATTCCAAAACAGGCCCGCGATTATGTCCCCATTGCCACAGACCGTACGCGCCTGCTGGCCGAGGGCAAGAAGCCACGCCAGCGCTACATGGAGAAGAGTGGCAAGTGCAACGTGCACCACGGCAACGTCCAGGAGACCTACCGGTACCTGAGTGACCTCTTCACCACCCTGGTGGACCTCAAGTGGCGCTTCAACTTGCTCGTCTTCACCATGGTTTACACTGTCACCTGGCTGTTCTTCGGCTTCATTTGGTGGCTCATTGCTTATATCCGGGGTGACCTGGACCATGTTGGCGACCAAGAGTGGATTCCTTGTGTTGAAAACCTCAGTGGCTTCGTGTCCGCTTTCCTGTTCTC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Yufei Li et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(8), 12702-12712 (2019-03-20)
Osteoarthritis (OA) is a widespread degenerative joint disease characterized by articular cartilage degradation and is the leading cause of physical disability. Noncoding RNAs, especially long noncoding RNAs (lncRNAs) and microRNAs, are involved in the degradation of the chondrocyte extracellular matrix