Merck
EHU010251
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PCDH10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
形状
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CCAAGACCGACCTGATGTTTCTTAAGCCCTGCAGCCCTTCGCGGAGTACGGACACTGAGCACAACCCCTGCGGGGCCATCGTCACCGGTTACACCGACCAGCAGCCTGATATCATCTCCAACGGAAGCATTTTGTCCAACGAGACTAAACACCAGCGAGCAGAGCTCAGCTATCTAGTTGACAGACCTCGCCGAGTTAACAGTTCTGCATTCCAGGAAGCCGACATAGTAAGCTCTAAGGACAGTGGTCATGGAGACAGTGAACAGGGAGATAGTGATCATGATGCCACCAACCGTGCCCAGTCAGCTGGTATGGATCTCTTCTCCAATTGCACTGAGGAATGTAAAGCTCTGGGCCACTCAGATCGGTGCTGGATGCCTTCTTTTGTCCCTTCTGATGGACGCCAGGCTGCTGATTATCGCAGCAATCTGC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Ying Li et al.
International journal of molecular medicine, 29(4), 704-710 (2012-01-17)
Protocadherin-10 (PCDH10) which is located at 4q28.3, is a member of the cadherin superfamily of cell adhesion molecules. PCDH10 is broadly expressed in normal adult, but nearly undetectable in multiple myeloma (ΜΜ) tissues and cell lines. Its promoter methylation was