Merck
EHU008551
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FLOT2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
TGGCTTGTGAGCAGTTTCTGGGTAAGAATGTGCAGGACATCAAAAACGTCGTCCTGCAGACCCTGGAGGGACATCTGCGCTCCATCCTCGGGACCCTGACAGTGGAGCAGATTTATCAGGACCGGGACCAGTTTGCCAAGCTGGTGCGGGAGGTGGCAGCCCCTGATGTTGGCCGCATGGGCATTGAGATCCTCAGCTTCACCATCAAGGACGTGTATGACAAAGTGGACTATCTGAGCTCCCTGGGCAAGACGCAGACTGCCGTGGTGCAGAGAGATGCTGACATTGGCGTGGCCGAGGCTGAACGGGACGCAGGCATCCGGGAAGCTGAGTGCAAGAAGGAGATGCTGGATGTGAAGTTCATGGCAGACACCAAGATTGCTGACTCTAAGCGAGCCTTCGAGCTGCAAAAGTCAGCCTTCAGTGAGGAGGTTAACATCAAGACAGCTGAGGCCCAGTTGGCCTATGAGCTGCAGGGGGCCCGTGAACAGCAGAAGATCCGGCAGGAAGAGATTGAGATTGAGGTTGTGCAGC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhiying Xu et al.
Oncology letters, 19(3), 2243-2250 (2020-03-21)
Intrahepatic cholangiocarcinoma (iCCA) is a highly malignant neoplasm arising from the intrahepatic bile ducts. As a scaffold protein of lipid rafts, flotillin-2 is upregulated in several types of cancer and promotes tumor progression and metastasis. To the best of our
Rui Liu et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 141(6), 993-1006 (2014-11-19)
To confirm whether flotillin 2 (FLOT2) is a direct target of miR-34a and miR-34a/FLOT2 pathway plays a key role in melanoma proliferation and metastasis. First, miR-34a and FLOT2 expressions were both detected in human tissues and cell lines by qRT-PCR.