Merck
EHU005571
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human USP46
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CGTCATCCCACCAAAGAAGTTCATTTCAAGGCTGAGAAAAGAGAATGATCTCTTTGATAACTACATGCAGCAGGATGCTCATGAATTTTTAAATTATTTGCTAAACACTATTGCGGACATCCTTCAGGAGGAGAAGAAACAGGAAAAACAAAATGGAAAATTAAAAAATGGCAACATGAACGAACCTGCGGAAAATAATAAACCAGAACTCACCTGGGTCCATGAGATTTTTCAGGGAACGCTTACCAATGAAACTCGATGCTTGAACTGTGAAACTGTTAGTAGCAAAGATGAAGATTTTCTTGACCTTTCTGTTGATGTGGAGCAGAATACATCCATTACCCACTGTCTAAGAGACTTCAGCAACACAGAAACACTGTGTAGTGAACAAAAATATTATTGTGAAACATGCTGCAGCAAACAAGAAGCCCAGAAAAGGATGAGGGTAAAAAAGCTGCCCATGATCTTGGCCCTGCACCTAAAGCGGTTCAAGTACATGGAGCAGCTGCACAGATACACCAAGCTGTCTTACCGTGTGGTCTTCCC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maoqing Tian et al.
Experimental cell research, 395(1), 112188-112188 (2020-07-25)
Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) has high aggressiveness and poor prognosis, and is the major histological subtype of esophageal cancer in East Asia and East Africa. In this study, we found that USP46, a deubiquitinating enzyme, is overexpressed in clinical