esiRNA cDNA標的配列
TTGTGTGTCCATGGTGGTTTATCTCCTGATATCAAAACACTGGATCAAATTCGAACCATCGAACGGAATCAGGAAATTCCTCATAAAGGAGCATTTTGTGATCTGGTTTGGTCAGATCCTGAAGATGTGGATACCTGGGCTATCAGTCCCCGAGGAGCAGGTTGGCTTTTTGGAGCAAAGGTCACAAATGAGTTTGTTCATATCAACAACTTAAAACTCATCTGCAGAGCACATCAACTAGTGCACGAAGGCTATAAATTTATGTTTGATGAGAAGCTGGTGACAGTATGGTCTGCTCCTAATTACTGCTATCGTTGTGGAAATATTGCTTCGATCATGGTCTTCAAAGATGTAAATACAAGAGAACCAAAGTTATTCCGGGCAGTTCCAGATTCAGAACGTGTTATTCCTCCCAGAACGACAACGCCATATTTCCTT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PPP6C(5537) , PPP6C(5537)
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
mBio, 11(4) (2020-08-06)
Stimulator of interferon genes (STING) is an essential adaptor protein of the innate DNA-sensing signaling pathway, which recognizes genomic DNA from invading pathogens to establish antiviral responses in host cells. STING activity is tightly regulated by several posttranslational modifications, including