Merck
EHU004571
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ASPN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
形状
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ATTCCTGGCTTTGTGCTCTGCCAAACCCTTCTTTAGCCCTTCACACATCGCACTGAAGAATATGATGCTGAAGGATATGGAAGACACAGATGATGATGATGATGATGATGATGATGATGATGATGATGATGAGGACAACTCTCTTTTTCCAACAAGAGAGCCAAGAAGCCATTTTTTTCCATTTGATCTGTTTCCAATGTGTCCATTTGGATGTCAGTGCTATTCACGAGTTGTACATTGCTCAGATTTAGGTTTGACCTCAGTCCCAACCAACATTCCATTTGATACTCGAATGCTTGATCTTCAAAACAATAAAATTAAGGAAATCAAAGAAAATGATTTTAAAGGACTCACTTCACTTTATGGTCTGATCCTGAACAACAACAAGCTAACGAAGATTCACCCAAAAGCCTTTCTAACCACAAAGAAGTTGCGAAGG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jan Code
EHU004571-50UG:
EHU004571-20UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiao-Li Li et al.
Cell biology international (2019-09-10)
The progression of diabetic cardiomyopathy is related to cardiomyocyte dysfunction and apoptosis. Our previous studies showed that asporin (ASPN) was significantly increased in the myocardium of db/db mice through proteomics, and grape seed procyanidin B2 (GSPB2) significantly inhibited the expression
Hengcun Li et al.
Cell death & disease, 10(2), 109-109 (2019-02-08)
Previous studies revealed that Asporin (ASPN) is a potential mediator in the development of various types of cancer as a secreted stroma protein, but the function of ASPN inside the cancer cells remains largely unknown. Here, we demonstrated a higher