Merck
EHU004151
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human AAMP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
形状
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GGACCCCAAGACCAATACCTTGGCAGTGACCGGGGGTGAAGATGACAAAGCCTTCGTATGGCGGCTCAGCGATGGGGAGCTGCTCTTTGAGTGTGCAGGCCATAAAGACTCTGTGACTTGTGCTGGTTTCAGCCATGACTCCACTCTAGTGGCCACAGGGGACATGAGTGGCCTCTTGAAAGTGTGGCAGGTGGACACTAAGGAGGAGGTCTGGTCCTTTGAAGCGGGAGACCTGGAGTGGATGGAGTGGCATCCTCGGGCACCTGTCCTGTTGGCGGGCACAGCTGACGGCAACACCTGGATGTGGAAAGTCCCGAATGGTGACTGCAAGACCTTCCAGGGTCCCAACTGCCCAGCCACCTGTGGCCGAGTCCTCCCTGATGGGAAGAGAGCTGTGGTAGGCTATGAAGATGGGACCATCAGGATTTGGGACCTGAAG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... AAMP(14) , AAMP(14)
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Shun Yao et al.
Cellular signalling, 61, 10-19 (2019-05-11)
Angio-associated migratory cell protein (AAMP) is expressed in some human cancer cells. Previous studies have shown AAMP high expression predicted poor prognosis. But its biological role in non-small cell lung cancer (NSCLC) cells is still unknown. In our present study