Merck
EHU003921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TRAT1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
AAAGCCCGACCAGAGAAATCTGTAAATAAGATGCAGGAAGCCACCCCATCTGCACAGGCAACCAATGAAACACAGATGTGCTACGCCTCACTTGATCACAGCGTTAAGGGGAAGCGTAGAAAGCCCAGGAAACAGAATACTCATTTCTCAGACAAGGATGGAGATGAGCAACTACATGCAATAGATGCCAGCGTTTCTAAGACCACCTTAGTAGACAGTTTCTCCCCAGAAAGCCAGGCAGTAGAGGAATTCATGATGATCCCATCAGACTGTTTGGATTGATCCGTGCTAAGAGAGAACCTATAAACTAGCTGGACCATGATCTAGTTCAATGATTTGGCTCCTATTGAAGATGGCTTCTAAGAAAACAAGATGCACAGAGGACACAGAAGGACTTGGCAGCAGGGTGATGACCTGATCATTTGTTGATGGGATGGTG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ting-Ting Zhao et al.
Journal of Cancer, 9(8), 1349-1356 (2018-05-04)
Dysregulation of TRIM32 has been implicated in several human cancers, however, its clinical significance and biological function in breast cancer have not been investigated. Using immunohistochemistry, we found that TRIM32 expression is upregulated in breast cancer tissues and that it