esiRNA cDNA標的配列
AGGACTGGTTGGAAGTGGTGTGGAGACGGAGGACAGGAGCAGTGCCCAAGCAGCGAGGGATGCTGATCTTGAATGGCTTCCGGGGCCATGCCACAGATTCCGTGAAGAACTCCATGGAAAGCATGAACACTGACATGGTGATCATCCCAGGGGGTCTGACCTCACAGCTTCAGGTGCTGGATGTCGTGGTCTACAAGCCACTGAATGACAGTGTGCGGGCCCAGTACTCCAACTGGCTTCTGGCTGGGAACCTGGCGCTGAGCCCAACCGGGAATGCTAAGAAGCCACCCCTGGGCCTCTTTCTGGAGTGGGTCATGGTCGCGTGGAATAGCATCTCAAGTGAGTCCATCGTCCAAGGGTTCAAGAAGTGCCATATCTCCAGCAACTTGGAGGAGGAAGACGATGTCCTGTGGGAAATCGAGAGTGAGTTGCCAGGAGGA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... POGK(57645) , POGK(57645)
詳細
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。