esiRNA cDNA標的配列
GATATGGCAAACCAGGCTGTAATGCAGAGACCTGTGACTATTTCCTCAGCTACCGGATGATAGGGGCTGATGTAGAATTTGAGCTGAGTGCAGACACAGATGGTTGGGTAGCAGTTGGATTCTCTTCAGACAAGAAAATGGGTGGTGATGATGTCATGGCCTGCGTCCATGATGACAATGGCAGGGTCCGCATACAGCACTTCTATAATGTAGGCCAGTGGGCAAAGGAGATTCAGAGAAACCCTGCCAGAGATGAAGAAGGAGTTTTTGAGAACAATCGCGTCACCTGCAGATTTAAACGCCCTGTGAATGTTCCCAGAGATGAAACAATTGTTGATCTGCATTTGAGTTGGTATTATCTGTTTGCTTGGGGTCCAGCCATTCAGGGCTCTATCACTCGACATGATATAGACTCACCGCCGGCTTCAGAGCGTGTTGTCAG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FRRS1L(23732) , C9orf4(23732)
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)