Merck
EHU001201
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ALDOB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
形状
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GATCGTGGTGGGAATCAAGTTAGACCAAGGAGGTGCTCCTCTTGCAGGAACAAACAAAGAAACCACCATTCAAGGGCTTGATGGCCTCTCAGAGCGCTGTGCTCAGTACAAGAAAGATGGTGTTGACTTTGGGAAGTGGCGTGCTGTGCTGAGGATTGCCGACCAGTGTCCATCCAGCCTCGCTATCCAGGAAAACGCCAACGCCCTGGCTCGCTACGCCAGCATCTGTCAGCAGAATGGACTGGTACCTATTGTTGAACCAGAGGTAATTCCTGATGGAGACCATGACCTGGAACACTGCCAGTATGTTACTGAGAAGGTCCTGGCTGCTGTCTACAAGGCCCTGAATGACCATCATGTTTACCTGGAGGGCACCCTGCTAAAGCCCAACATGGTGACTGCTGGACATGCCTGCACCAAGAAGTATACTCCAGAACAAGTAGCTATGGCCACCGTAACAGCTCTCCACCGTACTGTTCCTGCAGCTGTTCCTGGCATCTGCTTTTTGTCTGGTGGCATGAGTGAAGAGGATGCCACTCTCAACCTCAATGCTATCAACCTTTGCCCTCTACCAA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Xuxiao He et al.
PLoS biology, 18(12), e3000803-e3000803 (2020-12-05)
Loss of hepatic fructose-1, 6-bisphosphate aldolase B (Aldob) leads to a paradoxical up-regulation of glucose metabolism to favor hepatocellular carcinogenesis (HCC), but the upstream signaling events remain poorly defined. Akt is highly activated in HCC, and targeting Akt is being