Merck
EHNC014301
MISSION® Long Non-Coding esiRNA
targeting human MAP3K19
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCATGCAGGACCAGCTTAATTAAAGACAAAATTTAAAAGGAAAAATTATTTGGGCTGTACAACACTGAAAAAAAAATCTGAATCTATGCTGTTTTTAAATGGATCCCTGGTTGAAGTGTGGGTTACAGCTGTCCCAGAAATCAGTGCCACAATGAATTAGGATGATGTTGGCTACTGTTTGGCTTGGTGTTTCTTCAACTGTGTGCCACGTCCCTCAGCAAAACACAGCACAGGCAATCATGTGGAACTAGCAAGATGAATAAAAATAAACTGATTCATTATTTCCTAGAAGTGGTTTCAAGAGGTGATGTGGAACTCATCTGTGACTATATTACCGAAGTCCAATCCATCCTCGGAAACCTTGACTTTCAGCACCCAGAGACGTGGAATACGCCTCTCATTACTGCAGCAGAGGAAAATCTAACAGAGGTTGTTGGATTTCTTCTGGAAAAGTGAGTAGATATCACCCTTTGCAATTACAGCAATCGAACCGCAATTCATGT
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAP3K19(80122)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
EHNC014301-20UG: + EHNC014301-50UG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)