Merck
E9767
Sigma-Aldrich
Estradiol-2,4-3H
ethanol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24O2
分子量:
272.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
ethanol solution
標識化の程度
30-60 Ci/mmol
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)