Merck
E7756
[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalinamide acetate salt
≥97% (HPLC)
別名:
Tyr-D-Ala-Gly-Phe-D-Leu-NH2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
E7756-BULK: + E7756-VAR: + E7756-25MG: + E7756-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)