Merck
E7752
Sigma-Aldrich
cis-11,14-エイコサジエン酸エチルエステル
≥98% (capillary GC), liquid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H40O2
CAS番号:
分子量:
336.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (capillary GC)
形状
liquid
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C22H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
InChI Key
PYVCCFLKWCNDQZ-MURFETPASA-N
包装
Sealed ampule.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E7752-100MG:
E7752-25MG:
E7752-BULK:
E7752-VAR:
E7752-1G:
試験成績書(COA)