Merck
E7642
エンドグリコシダーゼH from Streptomyces plicatus
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
別名:
β-N-アセチルグルコサミニダーゼ H
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
EC Number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in E. coli
form
buffered aqueous solution
mol wt
27 kDa
storage temp.
2-8°C
Physical form
0.05 Mリン酸ナトリウム溶液(pH 7, 25 mM EDTAおよび防腐剤含有)
Other Notes
1 unitは、pH 5.5、37°C、1分間に、1.0 μmolのダンシル-Asn-(GlcNAc)2(Man)5を加水分解する酵素量です。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)