スキップする
E7280
Elafin
recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, powder, >90% (by MS, HPLC and SDS-PAGE),
別名:
Elastase-specific inhibitor, skin-derived antileukoprotease
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 μg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥127,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
¥127,000
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
エラフィン ヒト, >90% (by MS, HPLC and SDS-PAGE), recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
recombinant
expressed in Saccharomyces cerevisiae
assay
>90% (by MS, HPLC and SDS-PAGE)
form
powder
potency
1.7 x 10-10 M Ki (human leukocyte elastase), 4.2 x 10-10 M Ki (human proteinase 3)
mol wt
~6 kDa
UniProt accession no.
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
enzyme | inhibits
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PI3(5266)
General description
Chemical structure: peptide
Biochem/physiol Actions
ヒト白血球エラスターゼインヒビターおよび乾癬患者の皮膚から最初に単離されたプロテイナーゼ3。 特定の自己免疫組織損傷から保護する可能性があります。
ヒト白血球エラスターゼインヒビターおよび乾癬患者の皮膚から最初に単離されたプロテイナーゼ3。 特定の自己免疫組織損傷から保護する可能性があります。エラフィンの活性フラグメントであるエラスターゼインヒビター、およびエラフィン自体も、気管支癌の分泌物に認められます。
共存した抗菌および抗タンパク質分解活性を示します1。エラスターゼを含むWAP-type four-disulfide core(WFDC)ドメインを阻害します。抗菌スペクトル:グラム陽性菌およびグラム陰性菌。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
94261A6671M7152
assay
>90% (by MS, HPLC and SDS-PAGE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
Gene Information
human ... PI3(5266)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ANPEP(290), DPP4(1803), ECE1(1889), LAP3(51056)
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder (Lyophilisate)
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)