スキップする
E6384
Sigma-Aldrich® 標準Ag/AgCl ダブルジャンクションpH結合電極、ガラスボディ
BNC Connector, electrode L 120 mm
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥52,900
この商品について
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41115603
¥52,900
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
electrode L
120 mm
stem O.D.
8 mm
General description
pH表示とAg/AgCl基準半電池を1つの電極内で組み合わせることにより、操作が容易になり必要なサンプル量が削減されます。複合ダブルジャンクション電極は最高温度80°CでTris互換であり、タンパク質、金属イオン、スルフィド、または銀や塩化銀と 反応するその他の物質にお勧めします。複合Ag/AgCl電極は、さらに高温用途(100°C)にお勧めします。いずれのタイプにも30インチ(762mm)のリード線が付属します。
温度範囲:
  • 連続使用の場合:-5~100°C
  • 断続的使用の場合:-5~130°C
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)