分子量
antigen ~39 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using K562 cell lysates
western blot: 1-2 μg/mL using K562 cell lysates
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EIF2B2(8892)
mouse ... Eif2b2(217715)
rat ... Eif2b2(84005)
詳細
特異性
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
関連製品
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO14705:
E6157-BULK:
E6157-25UL:
E6157-VAR:
E6157-200UL:
試験成績書(COA)