Merck
E6014
Sigma-Aldrich
Big Endothelin fragment 22-39 bovine
≥97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C83H130N24O27
CAS番号:
分子量:
1896.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]cn3)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](N)C(C)C)[C@@H](C)O)C(C)C)C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E6014-VAR:
E6014-BULK:
E6014-50UG:
E6014-.1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nucleotide sequence of endothelin cDNA from bovine endothelial cells.
N A Elshourbagy et al.
Nucleic acids research, 18(14), 4273-4273 (1990-07-25)