Merck
E5626
Sigma-Aldrich
酸化ユウロピウム(III)
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
別名:
Europia, Europium sesquioxide, Europium trioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Eu2O3
CAS番号:
分子量:
351.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
密度
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
InChI Key
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E5626-1G:
E5626-25G:
E5626-BULK:
E5626-10G:
E5626-100MG:
試験成績書(COA)