Merck
E5154
Anti-Ephrin-A2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
goat
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
mouse
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1-3 μg/mL, indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL, western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Efna2(13637)
Immunogen
purified recombinant mouse ephrin-A2, extracellular domain expressed in NSO cells.
Biochem/physiol Actions
Does not detect recombinant mouse ephrin-A1, ephrin-A4, and ephrin-B1 by immunoblotting and ELISA assays. Also, there is no cross-reactivity with recombinant human ephrin-A3, ephrin-A5, and ephrin-B3.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline containing 5% trehalose.
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)