Merck
E5149
EMB broth
pH 7.2±0.2 (25 °C)
別名:
Eosin Methylene Blue Broth
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
41171606
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
pH
7.2±0.2 (25 °C)
Quality Segment
Application
Recommended for the isolation and differentiation of gram negative enteric bacteria.
Other Notes
Components (g/L):
Peptic Digest of Animal Tissue 10.00
Dipotassium Phosphate 2.00
Lactose 5.00
Sucrose 5.00
Eosin-Y 0.40
Methylene Blue 0.065
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)