Merck
E5125
Sigma-Aldrich
16α,17α-Epoxyprogesterone
~98%
別名:
16α,17α-Epoxy-4-pregnen-3,20-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28O3
CAS番号:
分子量:
328.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
~98%
形状
solid
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5O[C@@]45C(C)=O
InChI
1S/C21H28O3/c1-12(22)21-18(24-21)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h10,15-18H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-/m1/s1
InChI Key
LHNVKVKZPHUYQO-SRWWVFQWSA-N
遺伝子情報
human ... CYP17A1(1586)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E5125-5G:
E5125-500MG:
E5125-VAR:
E5125-1G:
E5125-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biosynthesis and metabolism of 16 alpha, 17-epoxy-C21-steroids in rat liver microsomes.
L Siekmann et al.
Journal of steroid biochemistry, 13(10), 1181-1205 (1980-10-01)