Merck
E5000
16α,17α-Epoxypregnenolone acetate
~95%
別名:
16α,17-Epoxy-3β-hydroxy-5-pregnen-20-one acetate, 3β-Acetoxy-16α,17α-epoxy-5-pregnen-20-one
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H32O4
CAS番号:
分子量:
372.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
251-883-6
MDL number:
Assay:
~95%
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
~95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(C[C@H]5O[C@@]45C(C)=O)C3CC=C2C1
InChI
1S/C23H32O4/c1-13(24)23-20(27-23)12-19-17-6-5-15-11-16(26-14(2)25)7-9-21(15,3)18(17)8-10-22(19,23)4/h5,16-20H,6-12H2,1-4H3/t16?,17?,18?,19?,20-,21?,22?,23-/m1/s1
InChI key
YRLVTBXOGJMZNC-GJCICFDPSA-N
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
E5000-VAR: + E5000-5G: + E5000-BULK: + E5000-10G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chara Simitzi et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 816-816 (2020-08-11)
Mesenchymal stromal cells (MSC) hold significant potential for tissue engineering applications. Modular tissue engineering involves the use of cellularized "building blocks" that can be assembled via a bottom-up approach into larger tissue-like constructs. This approach emulates more closely the complexity
Nina Parmar et al.
Tissue engineering. Part C, Methods, 21(4), 404-412 (2014-09-11)
Muscle degeneration is a prevalent disease, particularly in aging societies where it has a huge impact on quality of life and incurs colossal health costs. Suitable donor sources of smooth muscle cells are limited and minimally invasive therapeutic approaches are
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
E5000-5G04061832849911