Merck
E3770
Sigma-Aldrich
rac-2-Ethoxy-3-octadecanamido-1-propylphosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H59N2O6P
CAS番号:
分子量:
550.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
不純物
≤0.5 mol/mol (NH4)2CO3
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OCC
InChI
1S/C28H59N2O6P/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(31)29-25-27(34-7-2)26-36-37(32,33)35-24-23-30(3,4)5/h27H,6-26H2,1-5H3,(H-,29,31,32,33)
InChI Key
QUVZKDZYEOYGKV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Protein kinase C inhibitor.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M H Marx et al.
Journal of medicinal chemistry, 31(4), 858-863 (1988-04-01)
Previously unreported analogues of the synthetic antitumor phospholipid ET-18-OMe (1-octadecyl-2-methoxy-rac-glycero-3-phosphocholine), in which the 1-ether oxygen has been replaced by an amido group, have been prepared and evaluated for in vitro cytotoxic effects and for inhibition of protein kinase C. The