Merck
E3389
エピアマスタチン 塩酸塩
≥97% (HPLC)
別名:
[(2R,3R)-3-アミノ-2-ヒドロキシ-5-メチルヘキサノイル]-Val-Val-Asp 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C21H38N4O8
CAS番号:
分子量:
474.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CC(C)C[C@@H](N)[C@@H](O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C21H38N4O8.ClH/c1-9(2)7-12(22)17(28)20(31)25-16(11(5)6)19(30)24-15(10(3)4)18(29)23-13(21(32)33)8-14(26)27;/h9-13,15-17,28H,7-8,22H2,1-6H3,(H,23,29)(H,24,30)(H,25,31)(H,26,27)(H,32,33);1H/t12-,13+,15+,16+,17-;/m1./s1
InChI key
GBDUPCKQTDKNLS-TXUMRZAQSA-N
Biochem/physiol Actions
2位におけるアマスタチンのエピマーです。このエピマーによるアミノペプチダーゼ阻害の報告はありません。それに対し、2S-ヒドロキシル基が、この酵素との最初の衝突複合体の安定に重要であることが示唆されています。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
E3389-VAR: + E3389-250UG: + E3389-BULK: + E3389-.5MG: + E3389-1MG: + E3389-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)