表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥55,700 |
100 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥165,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H10N2O2
CAS番号:
分子量:
142.16
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
431-910-1
Beilstein/REAXYS Number:
7288977
MDL number:
Assay:
≥-98.0% (HPLC)
Form:
powder
¥55,700
カートの在庫状況を確認する
Quality Segment
assay
≥-98.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
142.16
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=N[C@@H](CCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
WQXNXVUDBPYKBA-YFKPBYRVSA-N
General description
エクトインは天然の環状テトラヒドロピリミジンであり、低分子量の水結合性有機オスモライトです。低分子シャペロン(SMC)のクラスの一部です。
Biochem/physiol Actions
エクトインは、従属栄養性、好塩性細菌、およびStreptomyce種やE.coli(大腸菌)などの非好塩性細菌などさまざまな微生物において浸透圧保護剤として機能します。互換性のあるこの溶質は、乾燥および保存中にE.coli(大腸菌)を保護する効果を示します。エクトインは、タンパク質および脂質二重層の安定化に関与しています。また、膨圧の維持を制御し、乾燥ストレスも改善します。アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎および慢性閉塞性肺疾患などの炎症性疾患の治療に使用される場合があります。エクトインはin vitroでDNAの構造変化を引き起こし、DNAを電離放射線(IR)から防御します。In vitroでのインスリンアミロイド形成を防止します。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form - |
| assay ≥-98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mol wt 142.16 | mol wt 142.16 g/mol | mol wt - | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エクトイン
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves