Merck
E2256
[des-Tyr1]-Methionine enkephalin
≥97% (HPLC)
別名:
Gly-Gly-Phe-Met
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H26N4O5S
CAS番号:
分子量:
410.49
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CN)C(O)=O
Application
A tetrapeptide important for the study of enkephalinase inhibition
Biochem/physiol Actions
Enkephalinase inhibitor.
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
E2256-10MG: + E2256-BULK: + E2256-5MG: + E2256-25MG: + E2256-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High-affinity enkephalin-degrading peptidase in brain is increased after morphine.
B Malfroy et al.
Nature, 276(5687), 523-526 (1978-11-30)
Inhibitory potency of various peptides on enkephalinase activity from mouse striatum.
M C Fournie-Zaluski et al.
Biochemical and biophysical research communications, 91(1), 130-135 (1979-11-14)