スキップする
E2156
抗EGF受容体抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体
clone 225, purified from hybridoma cell culture
別名:
抗EGFR抗体, 抗上皮増殖因子レセプター抗体
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
200 μL
カートの在庫状況を確認する
¥148,000
この商品について
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
225, monoclonal
Application:
IP
Citations:
16
¥148,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
225, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
concentration
~1.5 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 4-8 μg using cell lysate of A431 cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGFR(1956)
General description
モノクローナル抗EGFR(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス多発性骨髄腫細胞(NS1-503細胞)とA-431細胞由来の一部精製したEGF受容体の免疫を持つBALB/cマウス由来の脾細胞の融合によって産生されるハイブリドーマ225から生じます。上皮成長因子(EGF)の受容体は、170 kDaの内在性細胞膜糖タンパク質であり、広範囲の正常および悪性上皮細胞の膜に存在します。EGF受容体は、チロシンキナーゼ活性を示す細胞内ドメインを有しています。
Immunogen
ヒトA-431細胞由来の部分精製EGF受容体。
Application
モノクローナル抗EGF受容体抗体は、免疫沈降での使用に適しています(A431ライセート使用で4~8 μg)。
モノクローナル抗EGF受容体抗体は、抗体‐ナノ粒子複合体に使用されています。
Biochem/physiol Actions
EGFRは、成長、血管形成、転移および浸潤など、細胞のいくつかの機能を制御するチロシンキナーゼ受容体です。EGFR発現の変動は広範囲のがんと関連しています。このため、EGFRシグナル伝達標的薬はがんにおいて重要な治療用途を担っています。
EGFR(上皮成長因子受容体)タンパク質チロシンキナーゼは、EGFが細胞外結合ドメインに結合すると活性化されます。最初に検出される反応はC末端チロシンの自己リン酸化であり、その後、他の内在性基質のリン酸化が起こります。
Physical form
0.2 μm濾過済み0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)溶液。
Legal Information
この製品はin vitro研究にのみ使用されます。 商業目的には使用しません。 販売目的、あるいは、診断、治療または医薬品開発目的の製品を製造するために本製品を使用することは禁じられています。 商業目的で本製品を使用する許可の取得には、The Regents of the University of Californiaまでお問い合わせください。
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SAB5600098HPA018530HPA001200
description
clone 225, purified from hybridoma cell culture
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM294, purified immunoglobulin
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
biological source
mouse
biological source
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
225, monoclonal
clone
recombinant monoclonal, RM294, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
一体何が起きているの?
WGK 1
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
E2156-VAR: + E2156-200UL: + E2156-100UL: + E2156-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)