Merck
E1880
エタンスルホニルクロリド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
EC Number:
209-842-5
UNSPSC Code:
12352200
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
density
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)