スキップする
E1625
エラスチン ウシ首靱帯由来
powder
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
EC Number:
232-701-4
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine neck ligament
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine neck ligament
Quality Segment
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NC)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)[C@H](CC)C)C(C)C
InChI
1S/C27H48N6O6/c1-9-17(6)23(32-24(36)19(13-15(2)3)30-18(7)34)26(38)29-14-21(35)31-22(16(4)5)27(39)33-12-10-11-20(33)25(37)28-8/h15-17,19-20,22-23H,9-14H2,1-8H3,(H,28,37)(H,29,38)(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36)/t17-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
InChI key
DPUYCSDGMSDKKV-MKBYFEBXSA-N
Gene Information
cow ... ELN(280781)
Application
エラスチンは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の研究に使用されている構造たんぱく質です。COPD患者にこれらのたんぱく質の修復機能がない理由の調査に使用できます。
高度に安定した血液適合性のタンパク質で、その可溶性に対していくつかの対策がとられた結果、生体材料の構築に用いられるようになりました。
Biochem/physiol Actions
多くの組織の弾性に関与するタンパク質です。特に血管において重要で、乾燥組織重量の約50%を占めています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E6527L6385D0565
biological source
bovine neck ligament
biological source
bovine neck ligament
biological source
bovine milk
biological source
bovine
form
powder
form
salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
Gene Information
cow ... ELN(280781)
Gene Information
cow ... ELN(280781)
Gene Information
cow ... LALBA(281894)
Gene Information
cow ... ALB(280717)
UniProt accession no.
P04985
UniProt accession no.
P04985
UniProt accession no.
P00711
UniProt accession no.
P02769
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
E1625-10G: + E1625-1G: + E1625-BULK: + E1625-VAR: + E1625-50G: + E1625-5G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the density (g/cm^3) of the elastin?
    1 回答
    1. The density of this product has not been determined.
      役に立ちましたか?
  2. Hello, I was wondering if you can recommend any procedures for dissolving the powder? I have tried in 0.2M Tris pH8.8 at 10mg/mL, as recommend in literature without success.
    1 回答
    1. This product is tested for solubility at 10mg/mL in 0.2M Tris, pH 8.8, resulting in a turbid solution. A clear solution has not been obtained. A further purified, salt-free version of this material, product E6527, produces a clear to hazy solution in water at 10mg/mL. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis for this item:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/e6527#product-documentation