Merck
E147
Supelco
Ecgonine methyl ester-(N-methyl-d3) hydrochloride
別名:
(−)-3β-Hydroxy-1αH-5αH-tropane-2β-carboxylic acid methyl ester, 3-Hydroxy-8-(methyl-::FId::FN3)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14D3NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
238.73
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
薬剤管理
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C10H17NO3.ClH/c1-11-6-3-4-7(11)9(8(12)5-6)10(13)14-2;/h6-9,12H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-,7?,8?,9+;/m0./s1
InChI Key
RLLMNWXOZDXKCQ-JVVAZNKBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.