安全性情報
E008906
Sigma-Aldrich
デキストラン硫酸 ナトリウム塩 Leuconostoc)spp.由来
average Mw >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2% phosphate buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
Molecular Biology
フォーム
powder
分子量
average Mw >500,000 (dextran starting material)
含みます
0.5-2% phosphate buffer
利用可能性
available only in China
溶解性
H2O: 100 mg/mL
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 2
Jan Code
E008906-10G:
E008906-BULK:
E008906-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)