Merck
D9256
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-norvaline piperidinium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22N2O4S · C5H11N
CAS番号:
分子量:
435.58
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1CCNCC1.CCC[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4S.C5H11N/c1-4-7-14(17(20)21)18-24(22,23)16-11-6-8-12-13(16)9-5-10-15(12)19(2)3;1-2-4-6-5-3-1/h5-6,8-11,14,18H,4,7H2,1-3H3,(H,20,21);6H,1-5H2/t14-;/m0./s1
InChI Key
DYWNTZPEFCLIRT-UQKRIMTDSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3