Merck
D8911
Sigma-Aldrich
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-mannofuranose
別名:
D-Mannose diacetonide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20O6
CAS番号:
分子量:
260.28
Beilstein:
84382
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
mp
125-126 °C (dec.) (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2OC(O)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6?,7-,8+,9?,10?/m1/s1
InChI Key
JWWCLCNPTZHVLF-RGJLLFKYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chiral intermediate in the synthesis of glycosidase inhibitors.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D8911-BULK:
D8911-5G:
D8911-25G:
D8911-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fleet, G.W.J., et al.
Tetrahedron Letters, 44, 2649-2649 (1988)