コンテンツぞスキップ
Merck
D8907
1,2-Dioctanoylethylene glycol
~99%
別名:
Ethylene glycol dioctanoate
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
実隓匏ヒル衚蚘法:
C18H34O4
CAS番号:
分子量:
314.46
UNSPSC Code:
41106300
PubChem Substance ID:
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
assay
~99%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OCCOC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-7-9-11-13-17(19)21-15-16-22-18(20)14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
HTNFLUQQANUSLR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent inhibitor of sn-1,2-diacylglycerol phosphorylation in vitro.
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
䞀䜓䜕が起きおいるの
WGK 3
匕火点 (F)
Not applicable
匕火点°C
Not applicable
適甚法什
詊隓研究甚途を考慮した関連法什を䞻に挙げおおりたす。化孊物質以倖に぀いおは、䞀郚の情報のみ提䟛しおいたす。 補品を安党か぀合法的に䜿甚するこずは、䜿甚者の矩務です。最新情報により修正される堎合がありたす。WEBの反映には時間を芁するこずがあるため、適宜SDSをご参照ください。
D8907-VAR: + D8907-500MG: + D8907-BULK: + D8907-100MG: + D8907-50MG:
jan
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする