Merck
D8759
Sigma-Aldrich
n-Decyl acetate
≥99% (GC)
別名:
カプリルアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2(CH2)9CH3
CAS番号:
分子量:
200.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
≥99% (GC)
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
126-127 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-12(2)13/h3-11H2,1-2H3
InChI Key
NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N